¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (26)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "manguitos-protectores"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Los manguitos protectores VWR Advanced SF están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Manguitos protectores fabricados con 65% de LDPE y 35% de LLDPE.
Numero del catalogo: (113-8255)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Manguito protector fabricado con tejido no tejido de PP con revestimiento de PE.
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descripción:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Numero del catalogo: (113-7887)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 Par
Proveedor:  DuPont
Descripción:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 100 UN
Numero del catalogo: (113-8138)
Proveedor:  DuPont
Descripción:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 50 Par
Numero del catalogo: (113-0494)
Proveedor:  DuPont
Descripción:   Este manguito sólo se recomienda como protección contra la suciedad y materiales no peligrosos.
UOM:  1 * 200 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 41
  1  2  3  4  5  6  Siguiente