Monos resistentes a los productos químicos, Tychem® 6000 F, modelos CHA5 / CHA6
Proveedor: DuPont
Tychem®
113-0536EA 1310 EUR
113-0536 113-0537 DUPOCHA5TOR00/5XL 113-0534 113-0535 113-1744 113-1937 113-0538 113-0539 DUPOCHA5TOR00XXLU DUPOCHA5TOR00/3XL DUPOCHA5TOR00/4XL DUPOTYFCHA5TOR0LU 113-1771 113-0540 113-1468 113-0532 113-1897 DUPOCHA5TOR00/XL_U 113-0533 113-0541 113-0531
Monos resistentes a los productos químicos, Tychem® 6000 F, modelos CHA5 / CHA6
Prendas desechables
Los monos Tychem® 6000 F están hechos de un tejido ligero y duradero (<500 g por prenda) que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes.
  • Con capucha; cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo
  • Sistema de cierre con doble cremallera autoadhesiva para una mayor protección
  • La solapa de la barbilla autoadhesiva para sellar el traje a las máscarillas faciales.
  • Los lazos del pulgar evitan que las mangas se suban
  • Costuras cosidas y sobrecintadas con cinta de barrera para protección y fuerza
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Disponible en gris o en naranja para alta visibilidad
  • CHA6: Con calcetines integrados para usar dentro de zapatos o botas y solapa adicional hasta la rodilla
Tychem® 6000 F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
Color: Gris o naranja
Peso: 120 g/m²
Certificaciones: Tipo 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III.; (EU) 2016/425
Envase: 25 por caja, embalado individualmente.