Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 2000 C, modelos CHA5 / CHA6
Proveedor: DuPont
Tychem®
113-3891EA 843 EUR
113-3891 113-0529 113-0495 113-0485 113-0496 113-0488 113-0499 113-0486 113-0530 113-0497 113-0487 113-0498
Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 2000 C, modelos CHA5 / CHA6
Prendas desechables
Hecho de un tejido ligero y duradero (<450 g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C utilizan la resistencia de Tyvek® y un recubrimiento de barrera polimérica para ofrecer una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión).
  • Capucha; cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo
  • Los lazos del pulgar evitan que las mangas se suban
  • Solapa autoadhesiva de doble cierre y solapa de la barbilla para el cierre hermético del traje a las mascarillas.
  • Costuras cosidas y sobrecintadas con cinta de barrera para protección y fuerza
  • Color amarillo brillante para una alta visibilidad
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • CHA6: Con calcetines integrados para usar dentro de zapatos o botas y solapa adicional hasta la rodilla
Tychem® 2000 C se usa para protección contra salpicaduras o salpicaduras a presión en una variedad de entornos industriales, incluida la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento químico y fabricación farmacéutica.
Color: Amarillo
Peso: 83 g/m²
Certificaciones: Tipo 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III.; (EU) 2016/425
Envase: 25 por caja (sin calcetines) y 20 por caja (con calcetines), empaquetados a granel.