Máscaras higiénicas, PP
Proveedor: GM Equipment
113-0687EA 22.1 EUR
113-0687
Máscaras higiénicas, PP
Máscaras Máscaras para higiene
Esta máscara de triple grosor está fabricada con PP duradero no tejido que proporciona una total seguridad y garantiza una respiración cómoda.
  • Pinza para nariz integrada
  • Material de tres capas, no irritante
  • Filtración microbiológica de hasta el 99,5%
Peso: 4 g (113-0687); 2 g (113-0688).