¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Capuchas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Numero del catalogo: (113-8807)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   This sterile protective hood is made from breathable SMS fabric. The integrated face mask is manufactured from a combination of meltblown PP and spunb...
UOM:  1 * 125 UN
Numero del catalogo: (113-8202)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These disposable hoods, with 2 ply face mask, are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and...
Proveedor:  3M
Descripción:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Numero del catalogo: (NITRS-BDHD)
Proveedor:  Nitritex
Descripción:   These disposable hoods are made of Clean-tough™ fabric which is spunbonded non woven PP laminated with a film of PE. The material provides protection ...
UOM:  1 * 180 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  DuPont
Descripción:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR