Delantales, PVC
Proveedor: Ansell
113-8224EA 8 EUR
113-8224 113-1029
Delantales, PVC
Ropa de trabajo
Delantal de PVC con tirantes de nylon.
  • Resistente a aceites, grasas y productos químicos
  • Alta resistencia a la rotura
Grosor: 0,51 mm
Certificaciones: EN 14605; Cat. III