¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (27)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Delantales
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este delantal desechable está fabricado con un 65% de LDPE y 35% de LLDPE.
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Numero del catalogo: (SIOE8000A6D01G55)
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  DuPont
Descripción:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Numero del catalogo: (AIRLACCSECU19)
Proveedor:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Descripción:   This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIOE8007A6DT5/M46)
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 41
  1  2  3  4  5  6  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR