Esta buscando: Tapones cuentagotas
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Dropper cap, Rosca: 18 mm, Para botellas: 50/100 ml
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: LDPE, coloured.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Numero del catalogo: (NALGDS2176-0384)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 UN
Numero del catalogo: (215-2471)
Proveedor: Kautex
Descripción: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Rosca: 18 mm, HDPE, Para botellas: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Kautex
Descripción: LDPE, natural colour.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Rosca: 25 mm, Para botellas: 250/500/1000 ml
Proveedor: KARTELL
Descripción: HDPE, color natural.
Promoción
Proveedor: Brand
Descripción: Tapones con boquilla cuentagotas para frascos cuentagotas, Rosca: GL 25, LDPE, Para botellas: 250+500 ml
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Dropper closure for dropping bottles, Tapón de rosca, asegurado de fábrica, blanco, Rosca: DIN 18, Para botellas: 10/20/30/50/100 ml
Numero del catalogo: (HACH2318506)
Proveedor: Hach
Descripción: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom