Tapones de rosca con membrana para frascos de laboratorio, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-0089EA 29.4 EUR
215-0089
Tapones de rosca con membrana para frascos de laboratorio, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP, azul, con membrana de PTFE soldada de 0,2 µm.
  • Resistencia térmica hasta 140 °C
  • Membrana para compensación de presión desde 0,1 bar
  • Ideal para procesos de autoclavado (no es necesario dejar el tapón sin cerrar durante el proceso de autoclave)
Adecuado para roscas GL. Indicado especialmente para embalaje y almacenamiento de líquidos que liberan gases, principalmente para productos químicos peligrosos. El tapón de rosca con membrana permeable al gas, reduce el riesgo de sobrepresión y contrarresta la formación de vacío. Impide la entrada de líquidos, sólidos y partículas de suciedad, y el contenido del frasco permanece estéril.