Fórceps, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
229-0301EA 44 EUR
229-0301
Fórceps, Nalgene®
Pinzas
PP, azul. Con articulaciones de doble efecto que proporcionan una fuerza de palanca adicional. Las mordazas tienen dientes entrelazados para una sujeción segura de los objetos. Mango con forma de tijera con retícula para bloquear las pinzas. Se pueden utilizar como pinzas para columnas de cromatografía. También se pueden utilizar como pinza abrazadera para tubo flexible.
  • Buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Manejo fácil y ligero, duraderos
Con articulaciones de doble efecto que proporcionan una fuerza de palanca adicional. Las mordazas tienen dientes entrelazados para una sujeción segura de los objetos. Mango con forma de tijera con retícula para bloquear las pinzas. Se pueden utilizar como pinzas para columnas de cromatografía. También se pueden utilizar como pinza abrazadera para tubo flexible.
  • Buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Manejo fácil y ligero, duraderos