Clamps
Proveedor: Usbeck
241-7317EA 10.9 EUR
241-7317 241-0252 241-0253
Clamps
Abrazaderas Pinzas para uso general
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Longitud: 250 mm