Pinzas para buretas
Proveedor: VWR
241-0043EA 42.5 EUR
241-0043
Pinzas para buretas
Abrazaderas Pinzas para uso general
Vinilo, negro. Modelo simple.
  • Para dos buretas de hasta 12 mm de diámetro
  • Fácil regulación de la altura
  • Se puede fijar a varillas de soporte con tornillos moleteados
Modelo simple.
  • Para dos buretas de hasta 12 mm de diámetro
  • Fácil regulación de la altura
  • Se puede fijar a varillas de soporte con tornillos moleteados