Pinzas de tres dedos con varilla flexible
Proveedor: VWR
VWR®
241-0034EA 105 EUR
241-0034
Pinzas de tres dedos con varilla flexible
Abrazaderas Pinzas para uso general
Aleación aluminio Laboral.
  • Dedos recubiertos de vinilo para la protección de los elementos sujetados
  • Varilla de sujeción Ø: 8 mm; longitud de la varilla: 200 mm