Pinza para buretas, tres dedos
Proveedor: VWR
VWR®
241-0015EA 104 EUR
241-0015
Pinza para buretas, tres dedos
Abrazaderas Pinzas para uso general
Aleación de aluminio Laboral.
  • Dedos de sujeción cubiertos de vinilo para la protección de los elementos sujetados
  • Mecanismo de regulación de abertura mediante tornillo