Asas de siembra y agujas de inoculación
Proveedor: VWR Collection
VWR®
612-2496EA 65.1 EUR InStock
612-2496 612-2497 612-2494 612-2498 612-2495
Asas de siembra y agujas de inoculación
Esparcidores Asas de siembra
De PS, esterilizadas. Asas de siembra y agujas de inoculación de plástico, desechables y calibradas. Hechas de plástico flexible o rígido para cubrir diferentes aplicaciones y preferencias de los microbiólogos.
  • Codificadas por colores para facilitar la identificación
  • Cómodamente empaquetadas en tubos resistentes con tapa, de apertura a presión; 50 asas de siembra/agujas, por tubo
  • Manipulación rápida, fácil y segura, sin necesidad de un soporte separado
  • Las asas tienen una superficie ultra lisa para facilitar el sembrado y una longitud de 210 mm
Información de suministro: Información de suministro: Información de entrega: se suministra un certificado de calibración con cada paquete.