Soportes de asas de inoculación
Proveedor: COPAN Diagnostics
612-2683EA 26 EUR
612-2683 612-2684 612-2685 612-2686
Soportes de asas de inoculación
Asa de disección e inoculación y portaagujas
Soportes de aluminio ligeros o de latón niquelado más pesados. El cuerpo del soporte del asa de inoculación está aislado con PVC. Tanto los soportes de aluminio como los de latón están disponibles en varios tamaños, 150 mm y 175 mm.
Envase: Los soportes de asas de inoculación se venden por separado.