Asas de siembra, Combo-Loops
Proveedor: COPAN Diagnostics
612-2674EA 105 EUR
612-2674 612-2675 612-2676 612-2677
Asas de siembra, Combo-Loops
Esparcidores Asas de siembra
Gama de asas de alambre NiChrome acopladas a mangos ligeros de aluminio aislados. Los Combo-Loops no están calibrados y se dispone de una variedad de tamaños de asas, desde 2 a 5 mm de diámetro interno. Ofrecen la comodidad de un asa listo para usar y una combinación de mangos. Al igual que las asas NiChrome normales, los Combo-Loops se pueden esterilizar entre usos utilizando un incinerador o un mechero Bunsen. La unidad completa está diseñada para ser desechada cuando el asa de alambre finalmente se desgasta.
  • Asa más mango combinados
  • Los mangos de Combo-Loop están codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Las asas tienen superficies totalmente lisas y no cortarán ni excavarán el medio de agar cuando se siembren los cultivos en placa
Envase: Las asas se suministran en paquetes que contienen cinco asas con mango.