Estos bucles de alambre de metal de níquel-cromo están disponibles sin calibrar en una gama de tamaños con diámetros internos (Ø) de 2, 3, 4 o 5 mm, o calibrados, tamaños de 1 μl y 10 μl, para realizar cultivos de muestras cuantitativas, como análisis de orina.
- Las asas tienen superficies totalmente lisas y no cortarán ni excavarán el medio de agar cuando se siembren los cultivos en placa
- Después de la esterilización por calor, se ofrecen propiedades de durabilidad y rápido enfriamiento
Envase: Las asas de inoculación no calibradas se suministran en tubos que contienen 25 asas; las asas de inoculación calibradas se venden individualmente y se suministran con certificado de calibración.