VWR®, Asas y agujas de inoculación
Proveedor: VWR
VWR®
612-9359EA 85.7 EUR
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
VWR®, Asas y agujas de inoculación
Esparcidores Asas de siembra
PS, estéril.
  • Empaquetadas en bolsas resellables
  • El asa tiene forma hexagonal para facilitar la manipulación
  • Esterilizadas por radiación gama
Las bolsas resellables se pueden abrir fácilmente con una mano. Las asas de siembra y las agujas están colocadas boca abajo en la bolsa para garantizar la pureza el máximo tiempo posible. Las asas están codificadas por colores y están disponibles rígidas o flexibles. Soporte para bolsas opcional.
Información de suministro: Se entregan con un certificado de calibración en cada caja.
Envase: 40 asas por bolsa (25 bolsas por paquete).