Raspador de células Falcon®
Proveedor: Corning
Falcon®
734-0387EA 307 EUR
734-0387 734-0386 734-0385 734-1111
Raspador de células Falcon®
Rascadores de células
Mango de PS, hoja de TPE. Diseñado para proporcionar la máxima accesibilidad a las superficies de crecimiento en diferentes frascos de cultivo.
  • El asa rugosa de PS, proporciona una mayor rigidez, para asegurar un mejor control durante el rascado de células
  • La hoja de TPE de alto rendimiento pivotea y se puede operar en  varios ángulos, permitiendo la eliminación de células de toda la superficie de crecimiento
Información para pedidos: Supplied individually wrapped in peel-open packages.