Cámaras de cultivo celular para absorción de gas activo, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 1640 EUR
734-1367 734-1339
Cámaras de cultivo celular para absorción de gas activo, Nunc™
Biorreactores
PS, sterile. For industrial scale production of, for example, vaccines, monoclonal antibodies, or pharmaceuticals. The patented gas-flow system secures a controlled atmosphere in the culture trays by equal distribution of user-specified gas mix actively pumped through the pre-mounted filter. Particularly oxygen demanding and pH sensitive cells may benefit from the controlled atmosphere.
  • El gas se distribuye de forma equitativa entre las bandejas y en cada una de las bandejas
  • El tratamiento de la superficie Nunclon™∆ asegura unas condiciones excelentes de crecimiento y adhesión celular
  • Disponible en versiones de 4, 10 y 40 bandejas para facilitar la ampliación del sistema
  • Riesgo de contaminación bajo
  • Compatible con el manual y el equipo de manipulación automática existentes de Nunc™
L × An de la bandeja: 335 × 205 mm
Información accesorios: *El kit de inicio incluye: conector de PC, filtro de purga de aire, tapón blanco para adaptador de filtro, tapones de protección, pinza para tubo y tubo de silicona.