¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (15)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "biorreactores"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large scale cell culture.
Numero del catalogo: (734-0389)
Proveedor:  Corning Life Science
Descripción:   CELLine™ 1000, un sistema de cultivo celular sobre membrana, desechable, que garantiza altas densidades celulares y es fácil de usar para la expresión...
UOM:  1 * 3 UN
Numero del catalogo: (SARTDUO002LL-SS01V)
Proveedor:  SARTORIUS
Descripción:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 UN
Proveedor:  NUNC
Descripción:   PS, estériles. Para la producción industrial de, entre otros productos, vacunas, anticuerpos monoclonales o productos farmacéuticos.
Proveedor:  Corning Life Science
Descripción:   PS, esterilizados. Las cámaras de cultivo CellSTACK® de Corning® están disponibles en cinco tamaños y con tres tratamientos diferentes de la superfici...
Proveedor:  NUNC
Descripción:   PS, esterilizados. La fábrica de células EasyFill™ tiene una apertura pequeña y una grande en cada unidad, lo que la hace versátil y fácil de usar. La...
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   CELLine™ is a disposable, two-compartment bioreactor manufactured from optically clear virgin PS with a gas transfer bottom made of a moulded silicone...
Proveedor:  NUNC
Descripción:   Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 11
  1  2  Siguiente