Cubeta de recuento celular, Coulter®
Proveedor: Kartell
Coulter®
720-0812EA 30.9 EUR
720-0812
Cubeta de recuento celular, Coulter®
Recipientes de muestras Vasos de muestras para analizadores
Vaso de poliestireno con tapa de polietileno graduado en 10 y 20 ml.
Envase: Cups and lids are packaged separately.