Soporte de transporte, Nalgene®.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
139-3120EA 91.2 EUR
139-3120
Soporte de transporte, Nalgene®.
Portadores Portadores de transporte
HDPE. Inserciones de espuma.
  • Para hasta seis botellas con Ø de 60, 89 y 108 mm
  • El material no se rompe ni se astilla
  • Apilable para ahorrar espacio
Con soportes de espuma. Para el transporte seguro de botellas de vidrio y plástico, contenedores y muchos otros tipos de material de laboratorio. Dos piezas de espuma con un total de seis agujeros para asegurar la estabilidad en el transporte de botellas.
Color: translúcido