VWR®, Contenedores de seguridad para botellas
Proveedor: VWR
VWR®
VWRU56608-972EA 0 EUR
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Contenedores de seguridad para botellas
Portadores Portadores de frascos
De goma, de color.
  • Asa con forma especial para mayor comodidad de transporte
  • Temperatura de servicio de -45 a +110 °C; esterilizable por vapor
  • Los anillos de localización en el fondo del recipiente garantizan un espacio de unos 25 mm entre el matraz y la pared del recipiente
Estos soportes de transporte de alta resistencia a la tracción están diseñados para garantizar el transporte seguro de botellas que contienen ácidos, álcalis y disolventes.
Small carriers
Sujeta botellas con una capacidad de 0,5 o 1 litro.
Large carriers
Contiene botellas con una capacidad de 2,5 o 4 litros.