Kit de autocero de la bureta, Nalgene®.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
612-2587EA 44.6 EUR
612-2587
Kit de autocero de la bureta, Nalgene®.
Buretas
Hace que cualquier bureta de plástico o vidrio sea autocero.
Consists of a 1000 ml LDPE bottle, 1,2 m clear PVC tubing, PP fill tube and adapter.