Tapas para buretas
Proveedor: Brand
612-9951EA 25 EUR
612-9951
Tapas para buretas
Cubiertas
Made of PP. Ribbed inside to prevent suction attachment during titration.
  • Interior rugoso para evitar que quede ajustado por succión durante las valoraciones
Diámetro x Al: 20x30 mm