Contenedores para hielo
Proveedor: Bel-Art
216-6930EA 161 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
Contenedores para hielo
Polímero coloreado
  • Rango de temperatura: –196 ° C y 93
  • Resistente a productos químicos, impermeables a la humedad y los olores, irrompible en condiciones normales
  • Durable, apilable, ligero
Ideal para almacenar y transportar las muestras sensibles a la temperatura en el hielo, sturries alcohol, baños de agua y mucho más.