Cubos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-0095EA 73.9 EUR
216-0095 216-0094
Cubos, Nalgene®
Cubos
PP blanco.
  • Graduados
  • Excelente resistencia química y térmica
  • Autoclavable
Cubo multiuso universal sin pico. Con asa de transporte recubierta de plástico.