Buckets, round, Nalgene®
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
216-0093EA 102 EUR
216-0093
Buckets, round, Nalgene®
Cubos
HDPE, blanco con pico.
  • Resistente y duradero
  • Graduado en pines y litros
  • Equipado con mango de alambre recubierto de polietileno
Ideal para el traslado y transporte de soluciones y polvos de laboratorio.