Escobillones para frascos
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
149-0207EA 20.9 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
Escobillones para frascos
Cepillos
Su diseño proporciona limpieza donde se necesita. Las cerdas se pliegan al pasar por el estrecho cuello de la botella, a continuación, se expande para rellenar la cámara.
  • Las cerdas se pliegan a la vez y vuelven a su posición una vez que han pasado a través del cuello de la botella
  • Con punta en forma de plumero para minimizar el riesgo de rayones y mejorar la limpieza
  • Con extremo en forma de anilla para colgarla