VWR®, Escobillones para matraces y frascos, extremo de penacho doble
Proveedor: VWR
VWR®
149-0204EA 30.1 EUR
149-0204
VWR®, Escobillones para matraces y frascos, extremo de penacho doble
Cepillos
Cerdas naturales negras, con mango de alambre.
  • El cepillo, especialmente diseñado, se pliega para quedar plano y así introducirlo en el material de vidrio a limpiar. Una vez dentro, se abre para llegar al fondo de matraces y botellas y conseguir así, una limpieza efectiva.