VWR®, Cepillo de limpieza para frascos y botellas
Proveedor: VWR
VWR®
149-0106EA 42.8 EUR
149-0106
VWR®, Cepillo de limpieza para frascos y botellas
Cepillos
Ideal para la limpieza de matraces y frascos. Cerdas naturales blancas con mango de plástico.
  • Mango de plástico flexible para una limpieza a fondo de las curvaturas de los frascos y matraces
  • Esterilizable en autoclave
  • Mango ancho para un agarre cómodo y seguro