Escobillones para limpieza de balones de destilación
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
149-0105EA 15.1 EUR
149-0105
Escobillones para limpieza de balones de destilación
Cepillos
Cerdas de nylon negras con mango de madera. Ideal para la limpieza de balones de destilación y matraces.
  • Sección de cepillo giratoria para facilitar la limpieza de fondos y esquinas
  • Para la limpieza del hombro interior superior de los frascos de balón y de las bombonas
  • Mango de madera con bucle para colgar