VWR®, Escobillones de limpieza para vasos de precipitados
Proveedor: VWR
VWR®
149-0134EA 30.9 EUR
149-0134
VWR®, Escobillones de limpieza para vasos de precipitados
Cepillos
Cepillos con cerdas de nylon blanco y mango de madera. Ideal para la limpieza intensiva y extra a fondo de vasos de vidrio y una amplia gama de otros utensilios de laboratorio de cuello ancho.
  • Cerdas resistentes a agentes químicos
  • Las cerdas con extremos gruesos evitan que se raye el material y mejoran la eficiencia de la limpieza
  • Mango con extremo en forma de anilla para colgarlos