VWR®, Escobillon para tubos largos
Proveedor: VWR
VWR®
149-0215EA 20.4 EUR
149-0215
VWR®, Escobillon para tubos largos
Cepillos
Cepillos con cerdas blancas naturales y mango de alambre. Ideal para limpiar buretas, pipetas y tubos largos.
  • Mango largo y flexible
  • Punta del  escobillón redondeada evita que se raye el material
  • Mango con extremo en forma de anilla para colgarlos