VWR®, Escobillones para pipetas
Proveedor: VWR
VWR®
149-0210EA 42.9 EUR
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Escobillones para pipetas
Cepillos
Cerdas de nylon blancas con mango metálico. Ideal para la limpieza de pipetas volumétricas, pipetas para leche y pipetas de Mohr.
  • Cerdas suaves de nylon para una limpieza suave y profunda
  • Mango de alambre largo para un agarre seguro
  • Bucle para colgar