VWR®, Escobillones para tubo de ensayo
Proveedor: VWR
VWR®
149-0218EA 15.6 EUR
149-0218 17145-005 149-0208 149-0219 149-0220 149-0213 149-0221 149-0214
VWR®, Escobillones para tubo de ensayo
Cepillos
Cerdas blancas o naturales. Ideal para la limpieza de tubos de ensayo y una amplia gama de otros utensilios de laboratorio.
  • Con cerdas en el extremo que permiten una buena limpieza sin arañar el material
  • Mango metálico para un agarre seguro
  • Con extremo en forma de anilla para colgarlos