Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Esta buscando: Cajas para transporte
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos eurocontenedores apilables de plástico son ideales tanto para soluciones de almacenamiento sencillas como para sistemas altamente automatizados....
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos contenedores de plástico resistentes y transparentes están hechos de material translúcido. El material translúcido permite a los usuarios compro...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Portador impermeable aislado.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos eurocontenedores apilables de plástico perforado están fabricados con polipropileno de alta resistencia, adecuado para cualquier industria y par...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Fabricado en polipropileno virgen transparente de calidad alimentaria. Las cajas multiusos son contenedores de plástico resistentes y transparentes qu...
Proveedor: BD Medical
Descripción: De plástico, de color.
Proveedor: MULTIROIR
Descripción: Medium pallet with safety edge in recycled polypropylene material resistant to shocks and temperature variations.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Cajas de cartón para b.safe Politainer 20 L, An×F×Al: 285×285×285 mm
Proveedor: MULTIROIR
Descripción: Estos contenedores, con robustas tapas incorporadas, están diseñados para apilarse cuando están llenos y anidarse cuando están vacíos. Los huecos de l...
Proveedor: MULTIROIR
Descripción: These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptiona...
Proveedor: MULTIROIR
Descripción: Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
Proveedor: HEATHROW
Descripción: PC, transparente.
Numero del catalogo: (HEAT120926)
Proveedor: HEATHROW
Descripción: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Numero del catalogo: (MULC14713)
Proveedor: MULTIROIR
Descripción: Estas cajas de transporte son ideales para el almacenamiento y la logística de soluciones.
UOM: 1 * 4 UN
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: PP, gris.
Proveedor: MAXX
Descripción: Las cajas aislantes que figuran en la siguiente tabla tienen un distribuidor integral para la configuración de botellas relevante. El muestreador TP 5...
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom