VWR®, Estantería para cajas de diapositivas
Proveedor: VWR
VWR®
631-0742EA 525 EUR
631-0742
VWR®, Estantería para cajas de diapositivas
Archivadores para portaobjetos
Los bastidores de almacenamiento para portaobjetos de microscopía facilitan la organización de las muestras.
  • El acrílico transparente permite ver las etiquetas de las cajas de portaobjetos
  • Las cajas pueden colocarse en filas o columnas
  • Ordenadas por colores para crear un sistema de codificación fácil
Los pies de goma antideslizantes permiten una colocación segura sobre el banco, mientras que los agujeros preperforados permiten el montaje bajo el mostrador o en la pared.