VWR®, Cajas/soportes para tubos de centrífuga
Proveedor: VWR
VWR®
479-0079EA 60.4 EUR
479-0079
VWR®, Cajas/soportes para tubos de centrífuga
Cajas Criocajas
PP, en autoclave.
  • Labelled zone and numerical grid references
  • Clear cover
  • Autoclavable (121 °C), temperature resistant to –90 °C
  • Sustainable design based on virgin resins
Para almacenamiento de muestras a largo plazo.