VWR®, Criocajas, PC
Proveedor: VWR
VWR®
479-0474EA 53 EUR
479-0474 479-0475 479-0486 479-0488 479-0489 479-0470 479-0482 479-0472 479-0473
VWR®, Criocajas, PC
Cajas Criocajas
Hecho de policarbonato extra fuerte.
  • La superficie de escritura tiene cuadrados numerados para facilitar la identificación de las muestras
  • Apilable
  • Los viales son fácilmente visibles a través de la tapa transparente
  • La tapa y la base tienen una llave para evitar la desalineación
  • Agujeros de drenaje bajo la base
  • Superficie de escritura para identificar la base y/o la tapa
  • Identificación numérica de cada vial
  • Los orificios de ventilación minimizan la condensación
La tapa transparente permite al usuario ver el contenido de la caja, y está unida a la base para evitar desajustes. Impreso con una serie de casillas (numeradas del 1 al 25, del 1 al 42, del 1 al 81 o del 1 al 100), la superficie admite la escritura con rotuladores, lo que facilita el control del inventario. Puede utilizarse entre –196 y +121 °C.
Un sistema único de codificación por colores utiliza rejillas de plástico de colores para separar la tapa de la base en las cajas de 25, 42 y 81 plazas. Los fabricados para aceptar 100 tubos tienen una base de color en lugar de una rejilla.