Refrigeradores de laboratorio −20 °C.
PC, azul.
Sección inferior rellena con un gel no tóxico, con asa.
471-0000/471-0001: Mantendrá una temperatura inferior a −15 °C durante un máximo de 2 horas.
Los dieciséis insertos incluidos convierten los orificios de 1,5 ml para aceptar tubos de 0,5 o 0,2 ml.
Refrigeradores de laboratorio 0 °C.
PC, verde.
Sección inferior rellena con un gel no tóxico, con asa.
479-3461: Mantendrá una temperatura inferior a 1 °C durante un máximo de 5 horas, tapa blanca rellena de gel.
479-3460: Mantendrá una temperatura inferior a 1 °C durante un máximo de 3,5 horas, tapa transparente no rellenada.
471-0002/-0003: Mantendrá una temperatura inferior a 1 °C durante un máximo de 3,5 horas, tapa transparente no rellenada.
Los dieciséis insertos incluidos convierten los orificios de 1,5 ml para aceptar tubos de 0,5 o 0,2 ml.