VWR®, Botes para muestreo de agua, esterilizados
Proveedor: VWR
VWR®
331-0070EA 419 EUR
331-0070 331-3411 331-0054 331-3408 331-0064 331-0063
VWR®, Botes para muestreo de agua, esterilizados
Frascos Frascos para muestreo de agua
HDPE.
  • Dosificación conforme a los estándares: ISO 5667-3/ISO 19458
  • Tiosulfato sódico en polvo
  • El tapón de rosca rojo con precinto garantiza la esterilidad de los botes antes de su utilización
  • Periodo de validez hasta 2 años
Los frascos contienen tiosulfato sódico, que inhibe los efectos del cloro, del bromo y del ozono presentes en el agua cuando se toma la muestra. Botes cuadrados o rectangulares para optimizar el almacenamiento.