Frascos de boca estrecha, con tapón de rosca, High Performance
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
215-3427EA 10.5 EUR
215-3427 215-3421 215-3430S 215-3408 215-3414S 215-3400 VWRU414004-165 215-3429 215-3404S VWRU414004-157 VWRU414004-168 215-3413 215-3409S 215-3418S VWRU414004-162 215-3408S 215-3424S 215-1917 215-3409 215-3419 215-3401S 215-3407 VWRU414004-151 215-3400S 215-3420 215-3416S 215-3410S 215-3424 215-3425S VWRU414004-166 215-3423S VWRU414004-153 215-3414 215-3427S 215-3411S 215-3421S VWRU414004-158 215-3420S 215-3407S 215-3417S 215-3428 VWRU414004-159 VWRU414004-156 215-3422S 215-3402 215-3412 215-3417 215-2291 215-3412S 215-3418 215-3401 215-2291S VWRU414004-155 215-3430 215-3428S 215-3426S 215-3405 VWRU89221-588 215-3422 215-3415 215-3405S 215-3426 215-3413S 215-3406S 215-3423 215-3402S 215-3425 VWRU414004-167 215-3429S 215-3415S 215-3419S 215-3406 215-3403S 215-3416 215-3411 215-3404 215-3403 215-2290S 215-3410 215-2290 VWRU89221-634
Frascos de boca estrecha, con tapón de rosca, High Performance
Frascos Botellas de plástico
LDPE, HDPE o PP con tapón de rosca de PP.
  • LDPE:resistente a la temperatura –100 hasta +80 ° C
  • HDPE: resistente a la temperatura –100 hasta +120 ° C
  • PP: resistente a la temperatura –40 hasta +135 ° C, autoclavable
  • Herméticas
Idóneas para el almacenamiento y el transporte de líquidos.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904