Frascos de laboratorio, cuello estrecho, recubiertos de seguridad, PROTECT, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-6115EA 28.45 EUR
215-6115 215-6116 215-3809 SCOT218059103 SCOT218058604 SCOT218052453 SCOT218058801 SCOT218055159 SCOT218056952 215-2438 215-1558 215-3813 215-2439 215-1559 215-3901 215-1556 215-3812 215-2437 215-3811 215-1557 215-1554 215-3810 215-1555 SCOT218053606_R
Frascos de laboratorio, cuello estrecho, recubiertos de seguridad, PROTECT, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de Borosilicato 3.3 recubierto con DURAN® PROTECT, transparente, con o sin tapón de rosca.
  • Muy buena resistencia química y buena resistencia al calor (carga térmica máxima 135 °C), se deben evitar cargas constantes de más de 30 minutos
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • La resistencia a la compresión no aumenta con el revestimiento de plástico.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redondo, con graduación y rosca DIN. Sin anillo de vertido ni tapón de rosca. El recubrimiento proporciona protección contra daños mecánicos (arañazos, etc.) y sirve como protección contra derrames y salpicaduras en caso de rotura. También evita que los pedazos de vidrio se rompan.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).
*Reborde de vidrio de forma especial; sin anillo de vertido.
**El refuerzo anular en el hombro de la botella hace visible la línea de llenado del volumen nominal.
Certificaciones: ISO 4796-1.