VWR®, Frascos de laboratorio con tapón de rosca
Proveedor: VWR
VWR®
215-0057EA 170 EUR
215-0057 VWRI215-1596_U 215-0059 215-1596 215-0058 215-1594 215-1595 215-1592 215-1593 215-3261
VWR®, Frascos de laboratorio con tapón de rosca
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de rosca de PP y anillo vertedor.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Redondo, con graduación, rosca DIN GL 32 o GL 45, anillo de vertido y tapón de rosca azul.
Certificaciones: ISO 4796