Esta buscando: Garrafones
Los carboys son recipientes rígidos principalmente utilizados para el transporte de líquidos, a menudo agua o reactivos químicos. En los laboratorios, estos carboys estan hechos la mayoria de plástico. Con una alta resistencia química y exteriores opacos para bloquear la luz UV, los carboys pueden almacenar grandes cantidades de líquidos, como solventes y agua desionizada para que permanezcan inalterados. Los carboys de polipropileno se pueden autoclavar para una esterilización sencilla.
Los carboys son recipientes rígidos principalmente utilizados para el transporte de líquidos, a menudo agua o reactivos químicos. En los laboratorios, estos carboys estan hechos la mayoria de plástico. Con una alta resistencia química y exteriores opacos para bloquear la luz UV, los carboys pueden almacenar grandes cantidades de líquidos, como solventes y agua desionizada para que permanezcan inalterados. Los carboys de polipropileno se pueden autoclavar para una esterilización sencilla.
67  results were found
SearchResultCount:"67"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: LDPE/HDPE o PP, translúcido con tapones de rosca violetas. Usados para almacenaje y dispensación de soluciones y medios. Las garrafas redondas llevan...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: LDPE o PP, translúcido con tapón de rosca violeta.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: LDPE, HDPE o PP, translúcidas con tapones de rosca violeta. Para almacenamiento y dispensación de medios y soluciones. Las garrafas con base redonda, ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These carboys are useful for storing and dispensing solutions and media.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, opaco.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: HDPE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: HDPE o PP translúcido, con tapón de rosca violeta.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Ideal for bioprocessing applications. Features a sanitary flange (76 mm) that accepts standard TC fittings.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Carboys, made of PP, with sanitary flange (41 mm) features welded-in closure for use as a dispensing port.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Carboy, VWR®, boca estrecha, redonda, robusta, PP, Capacidad: 10 L, Ø int. Cuello: 65 mm, Rosca: 83 mm
Promoción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: PP, translúcido con tapón de rosca blanco de PP, sello de TPE.
Proveedor: Kautex
Descripción: HDPE, color natural Escala de litros azul.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: PC, transparente, con tapon de rosca blanco.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Made of PP, translucent.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: PP, translúcido.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Transport jug made of stainless steel 18/10, with spout, handle and lid.
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom