Contador de burbujas
Proveedor: Lenz
201-9100EA 33.8 EUR
201-9100
Contador de burbujas
Frascos Botellas de lavado de gases
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Dilatación térmica mínima, proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para el control del flujo de gas en destiladores.