Esta buscando: Botellas de lavado de gases
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Botellas de lavado de gases según Drechsel, sin disco de filtro, DURAN® Borosilicate glass, Capacidad: 1000 ml
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: They are made of borosilicate glass 3.3 and the versatile and recyclable material offers good properties for the most diverse fields.
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: Borosilicate glass.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: In Duran® glass, transparent, with PBT screw caps.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Borosilicate glass 3.3.
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: Borosilicat glass 3.3.
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: Borosilicate glass 3.3.
Numero del catalogo: (201-9100)
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Numero del catalogo: (SCOT257040101)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SCOT257030109)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Numero del catalogo: (201-0381)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Botella de lavado de gas, acc. a Drechsel, sistema de tapón de rosca, sin disco de filtro, DURAN® Borosilicate glass, Capacidad: 500 ml
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Borosilicate glass 3.3.
Proveedor: VITLAB
Descripción: PFA, translucent.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom